(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H52289.03 H52289.06
H52289.03EA 248 EUR
H52289.03 H52289.06
(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
(2-Aminoethoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 10366-71-9 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Melting Point: 177-179° MDL No.: MFCD09865417
Formel: C₄H₉NO₃
Schmelzpunkt: 177…179 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09865417
CAS-Nummer: 10366-71-9