Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Fmoc-D-4-Pal-OH
H52193.MD H52193.03
H52193.MDEA 82.9 EUR
H52193.MD H52193.03
Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Fmoc-D-4-pyridylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205528-30-9 Molecular Formula: C23H20N2O4 Formula Weight: 388.42 MDL No.: MFCD00672567
Formel: C₂₃H₂₀N₂O₄
Molekulargewicht: 388.43 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672567
CAS-Nummer: 205528-30-9