Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Fmoc-β-HoTyr(tBu)-OH, Fmoc-β-HomoTyr(tBu)-OH
H52192.MD H52192.03
H52192.MDEA 174 EUR
H52192.MD H52192.03
Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homotyrosine
Purity: 95% CAS No.: 219967-69-8 Molecular Formula: C29H31NO5 Formula Weight: 473.57 Beilstein Reference: 8236890 MDL No.: MFCD01862862
Formel: C₂₉H₃₁NO₅
Molekulargewicht: 473.57 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862862
CAS-Nummer: 219967-69-8