Fmoc-L-β-homoglutamic acid-d-t-butyl ester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Fmoc-β-HoGlu(OtBu)-OH, Fmoc-β-HomoGlu(OtBu)-OH
H52188.MD
H52188.03
H52188.MDEA
158
EUR
H52188.MD
H52188.03
Fmoc-L-β-homoglutamic acid-d-t-butyl ester 95%
Fmoc-L-beta-homoglutamic acid-d-t-butyl ester
Purity: 95%
CAS No.: 203854-49-3
Molecular Formula: C25H29NO6
Formula Weight: 439.51
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 8019724
MDL No.: MFCD01863053
Formel:
C₂₅H₂₉NO₆ Schmelzpunkt: 115…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863053 CAS-Nummer: 203854-49-3 |