2-Benzyl-N-boc-L-proline 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-2-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
H52184.MD
H52184.03
H52184.MDEA
90
EUR
H52184.MD
H52184.03
2-Benzyl-N-boc-L-proline 95%
2-Benzyl-N-boc-L-proline
Purity: 95%
CAS No.: 706806-60-2
Molecular Formula: C17H23NO4
Formula Weight: 305.37
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD06795522
Formel:
C₁₇H₂₃NO₄ Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06795522 CAS-Nummer: 706806-60-2 |