N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

H52181.MD H52181.03 H52181.06
H52181.MDEA 38.5 EUR
H52181.MD H52181.03 H52181.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine 95%
Formel: C₁₄H₁₈ClNO₄
Schmelzpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00076978
CAS-Nummer: 57292-44-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR