Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Fmoc-2-Nal-OH
H52179.MD H52179.03 H52179.06
H52179.MDEA 62 EUR
H52179.MD H52179.03 H52179.06
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine 95%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Purity: 95% CAS No.: 112883-43-9 Molecular Formula: C28H23NO4 Formula Weight: 437.49 Beilstein Reference: 7668973 MDL No.: MFCD00144886
Formel: C₂₈H₂₃NO₄
Molekulargewicht: 437.495 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144886
CAS-Nummer: 112883-43-9