Fmoc-L-4-pyridylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-3-(4-pyridyl)-Ala-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-4-Pal-OH
H52172.MD H52172.03 H52172.06
H52172.MDEA 90.5 EUR
H52172.MD H52172.03 H52172.06
Fmoc-L-4-pyridylalanine 95%
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Purity: 95% CAS No.: 169555-95-7 Molecular Formula: C23H20N2O4 Formula Weight: 388.42 Beilstein Reference: 7316905 MDL No.: MFCD00672566
Formel: C₂₃H₂₀N₂O₄
Molekulargewicht: 388.43 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672566
CAS-Nummer: 169555-95-7