Fmoc-O-(benzylphospho)-L-serine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Fmoc-Ser(PO(OBzl)OH)-OH, Fmoc-Ser(HPO₃Bzl)-OH, Fmoc-Ser(HPO3Bzl)-OH
H52168.03
H52168.06
H52168.03EA
292
EUR
H52168.03
H52168.06
Fmoc-O-(benzylphospho)-L-serine 95%
Fmoc-O-(benzylphospho)-L-serine
Purity: 95%
CAS No.: 158171-14-3
Molecular Formula: C25H24NO8P
Formula Weight: 497.44
Beilstein Reference: 7060483
MDL No.: MFCD00797869
Formel:
C₂₅H₂₄NO₈P Molekulargewicht: 497.44 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00797869 CAS-Nummer: 158171-14-3 |