Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Boc-D-Phe(4-OMe)-OH, N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxy-D-phenylalanine
H52082.03 H52082.06
H52082.03EA 57.2 EUR
H52082.03 H52082.06
Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Purity: 95% CAS No.: 68856-96-2 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.33
Formel: C₁₅H₂₁NO₅
Molekulargewicht: 295.335 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065604
CAS-Nummer: 68856-96-2