Boc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-diphenylpropanoic acid
H52063.06
H52063.03
H52063.06EA
417
EUR
H52063.06
H52063.03
Boc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Boc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 138662-63-2
Molecular Formula: C20H23NO4
Formula Weight: 341.41
Melting Point: 160° dec.
Beilstein Reference: 4880641
MDL No.: MFCD00191186
Formel:
C₂₀H₂₃NO₄ Schmelzpunkt: 160 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191186 CAS-Nummer: 138662-63-2 |