(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-D-β-Phenyl-Ala-OH, 3-Amino-3-phenylpropionic-acid, (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid, (R)-b-Amino-benzenepropanoic acid
H52034.MD
H52034.03
H52034.06
H52034.MDEA
79.7
EUR
H52034.MD
H52034.03
H52034.06
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 83649-48-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
MDL No.: MFCD01076237
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 165.189 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01076237 CAS-Nummer: 13921-90-9 |