Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3-Chloro-L-phenylalanine, N-BOC protected, Boc-Phe(3-Cl)-OH
H52015.03 H52015.06
H52015.03EA 86.3 EUR
H52015.03 H52015.06
Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Boc-3-chloro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 114873-03-9 Molecular Formula: C14H18ClNO4 Formula Weight: 299.75 MDL No.: MFCD00672515
Formel: C₁₄H₁₈ClNO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672515
CAS-Nummer: 114873-03-9