Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Fmoc-4-(Boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
H52008.MD H52008.03
H52008.MDEA 77.1 EUR
H52008.MD H52008.03
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 204715-91-3 Molecular Formula: C30H32N2O6 Formula Weight: 516.59 MDL No.: MFCD01317015
Formel: C₃₀H₃₂N₂O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01317015
CAS-Nummer: 204715-91-3