Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H52002.MD
H52002.03
H52002.06
H52002.MDEA
82.9
EUR
H52002.MD
H52002.03
H52002.06
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 199110-64-0
Molecular Formula: C30H25NO4
Formula Weight: 463.52
MDL No.: MFCD00191198
Formel:
C₃₀H₂₅NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191198 CAS-Nummer: 199110-64-0 |