Boc-Dab(Fmoc)-OH 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H51989.03
H51989.06
H51989.03EA
91.3
EUR
H51989.03
H51989.06
Boc-Dab(Fmoc)-OH 95%
Boc-Dab(Fmoc)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 117106-21-5
Molecular Formula: C24H28N2O6
Formula Weight: 440.50
Beilstein Reference: 4771583
MDL No.: MFCD00236845
Formel:
C₂₄H₂₈N₂O₆ Molekulargewicht: 440.496 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236845 CAS-Nummer: 117106-21-5 |