N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H51988.03
H51988.06
H51988.03EA
105
EUR
H51988.03
H51988.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 114873-01-7
Molecular Formula: C14H18FNO4
Formula Weight: 283.30
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 5347375
Optical Rotation: +6.5° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00672522
Formel:
C₁₄H₁₈FNO₄ Schmelzpunkt: 75…80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672522 CAS-Nummer: 114873-01-7 |