(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, Fmoc-Pip-OH, 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-pipecolic Acid, Fmoc-HoPro-OH, 1-Fmoc-L-pipecolic Acid, Fmoc-HomoPro-OH, (S)-1-Fmoc-2-piperidinecarboxylic Acid
Purity: 95%
CAS No.: 86069-86-5
Molecular Formula: C21H21NO4
Formula Weight: 351.40
Melting Point: 153-158°
Beilstein Reference: 4718405
MDL No.: MFCD00235898
Formel:
C₂₁H₂₁NO₄ Schmelzpunkt: 153…158 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00235898 CAS-Nummer: 86069-86-5 |