Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Fmoc-Phe(4-Br)-OH
H51978.03 H51978.06
H51978.03EA 104 EUR
H51978.03 H51978.06
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 95%
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH
Purity: 95% CAS No.: 198561-04-5 Molecular Formula: C24H20BrNO4 Formula Weight: 466.33 Melting Point: 165-168° MDL No.: MFCD00273460
Formel: C₂₄H₂₀BrNO₄
Molekulargewicht: 466.30 g/mol
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00273460
CAS-Nummer: 198561-04-5