(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Boc-p-bromo-Phe-OH, Boc-Phe(4-Br)-OH
H51969.03
H51969.06
H51969.03EA
87.9
EUR
H51969.03
H51969.06
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 62129-39-9
Molecular Formula: C14H18BrNO4
Formula Weight: 344.20
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD00237571
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO₄ Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00237571 CAS-Nummer: 62129-39-9 |