Fmoc-4-nitro-L-Phenylalanin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Fmoc-Phe(4-NO2)-OH, N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
H51962.03 H51962.06
H51962.03EA 50.6 EUR
H51962.03 H51962.06
Fmoc-4-nitro-L-Phenylalanin 98%
Fmoc-4-nitro-L-Phenylalanin
Purity: 98% CAS No.: 95753-55-2 Molecular Formula: C24H20N2O6 Formula Weight: 432.43 Melting Point: 213-223° Beilstein Reference: 5178656 MDL No.: MFCD00057810
Formel: C₂₄H₂₀N₂O₆
Schmelzpunkt: 213…223 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00057810
CAS-Nummer: 95753-55-2