(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
H51729.06
H51729.14
H51729.06EA
148
EUR
H51729.06
H51729.14
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Purity: 98%
CAS No.: 122536-76-9
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Melting Point: 50-54°
Beilstein Reference: 5377813
Optical Rotation: -23° (c=1 in methanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00143194
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 50…54 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143194 CAS-Nummer: 122536-76-9 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III |