1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H51707.03 H51707.06
H51707.03EA 89.5 EUR
H51707.03 H51707.06
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester 97%
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Purity: 97% CAS No.: 99770-93-1 Molecular Formula: C18H28B2O4 Formula Weight: 330.03 MDL No.: MFCD08276852
Formel: C₁₈H₂₈B₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276852
CAS-Nummer: 99770-93-1