5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50483.03
H50483.06
H50483.03EA
93.3
EUR
H50483.03
H50483.06
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 38401-67-1
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.28
MDL No.: MFCD00663639
Formel:
C₁₂H₁₀O₂S Molekulargewicht: 218.28 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00663639 CAS-Nummer: 38401-67-1 |