4-(Dimethylamino)butylamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H50276.03
H50276.06
H50276.03EA
99.4
EUR
H50276.03
H50276.06
4-(Dimethylamino)butylamine 98%
4-(Dimethylamino)butylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3529-10-0
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Refractive Index: 1.4400
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00047977
Formel:
C₆H₁₆N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047977 CAS-Nummer: 3529-10-0 EINECS: 222-559-1 ADR: 8,III |