N-Methyl-2-phenoxyethanamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H50258.03
H50258.MD
H50258.03EA
277
EUR
H50258.03
H50258.MD
N-Methyl-2-phenoxyethanamine 98%
N-Methyl-2-phenoxyethanamine
Purity: 98%
CAS No.: 37421-04-8
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00085690
Formel:
C₉H₁₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085690 CAS-Nummer: 37421-04-8 ADR: 8,III |