5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50173.03 H50173.MD
H50173.03EA 173 EUR
H50173.03 H50173.MD
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 56795-92-7 Molecular Formula: C15H12N2O2 Formula Weight: 252.28 MDL No.: MFCD00191784
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191784
CAS-Nummer: 56795-92-7