Platin 5% auf Aktivkohle-Paste Type 128M
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Platinium
H37641.06 H37641.14 H37641.22
H37641.06EA 114 EUR
H37641.06 H37641.14 H37641.22
Platin 5% auf Aktivkohle-Paste Type 128M
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molekulargewicht: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689