3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H34184.03 H34184.06
H34184.03EA 112 EUR
H34184.03 H34184.06
3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
3-(9-Anthryl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 41034-83-7 Molecular Formula: C17H14O2 Formula Weight: 250.30 Melting Point: 193-197° MDL No.: MFCD00068641
Formel: C₁₇H₁₄O₂
Schmelzpunkt: 193…197 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068641
CAS-Nummer: 41034-83-7