3-(4-Nitrophenyl)propansäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
H33663.09
H33663.18
H33663.09EA
116
EUR
H33663.09
H33663.18
3-(4-Nitrophenyl)propansäure 96%
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 16642-79-8
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 164-168°
MDL No.: MFCD00126834
Formel:
C₉H₉NO₄ Schmelzpunkt: 164…168 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00126834 CAS-Nummer: 16642-79-8 |