3-Bromofuro[3,2-b]pyridine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H33652.03
H33652.06
H33652.03EA
213
EUR
H33652.03
H33652.06
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine 96%
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 92404-63-2
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 51-53°
MDL No.: MFCD19687763
Formel:
C₇H₄BrNO Schmelzpunkt: 51…53 °C |
MDL Number:
MFCD19687763 CAS-Nummer: 92404-63-2 |