3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Propoxyphenyl)propanoic acid
H33646.03
H33646.06
H33646.03EA
42.9
EUR
H33646.03
H33646.06
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3243-40-1
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 94-99°
MDL No.: MFCD00484121
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Molekulargewicht: 208.26 g/mol Schmelzpunkt: 94…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00484121 CAS-Nummer: 3243-40-1 |