3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propanoic acid
H33586.03 H33586.06
H33586.03EA 80.7 EUR
H33586.03 H33586.06
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 88740-77-6 Molecular Formula: C9H8ClFO2 Formula Weight: 202.61 Melting Point: 59-63° MDL No.: MFCD06660331
Formel: C₉H₈ClFO₂
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660331
CAS-Nummer: 88740-77-6