Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33523.06 H33523.14
H33523.06EA 89.1 EUR
H33523.06 H33523.14
Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Dicyclohexylacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 52034-92-1 Molecular Formula: C14H24O2 Formula Weight: 224.34 Melting Point: 139-141° MDL No.: MFCD00075017
Formel: C₁₄H₂₄O₂
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075017
CAS-Nummer: 52034-92-1