5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-3-iodopyridin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-hydroxy-3-iodopyridine
H33495.03
H33495.06
H33495.14
H33495.03EA
22.3
EUR
H33495.03
H33495.06
H33495.14
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 381233-75-6
Molecular Formula: C5H3BrINO
Formula Weight: 299.89
Melting Point: 226-227°
MDL No.: MFCD08688586
Formel:
C₅H₃BrINO Schmelzpunkt: 226…227 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08688586 CAS-Nummer: 381233-75-6 |