6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-2-iodopyridin-3-ol
H33127.03
H33127.09
H33127.03EA
72.1
EUR
H33127.03
H33127.09
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 188057-26-3
Molecular Formula: C5H3ClIO
Formula Weight: 255.44
Melting Point: 191-193°
MDL No.: MFCD07636749
Formel:
C₅H₃ClIO Schmelzpunkt: 191…193 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07636749 CAS-Nummer: 188057-26-3 |