Amberlite® IRA-96 Ionenaustauscherharz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H32475.0B H32475.30
H32475.0BEA 85.8 EUR
H32475.0B H32475.30
Amberlite® IRA-96 Ionenaustauscherharz
Amberlite® IRA-96
CAS No.: 39409-19-3 Physical Form: Beads Appearance: Pale brown MDL No.: MFCD00166430
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00166430
CAS-Nummer: 39409-19-3