4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32295.03
H32295.06
H32295.03EA
121
EUR
H32295.03
H32295.06
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Purity: 98%
Molecular Formula: C9H7F3O4S
Formula Weight: 268.21
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD04973012
Formel:
C₉H₇F₃O₄S Schmelzpunkt: 125…128 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973012 CAS-Nummer: 1099597-82-6 |