Pinacyanol iodide 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H31540.MD H31540.03
H31540.MDEA 52.2 EUR
H31540.MD H31540.03
Pinacyanol iodide 96%
Pinacyanol iodide
Purity: 96% CAS No.: 605-91-4 Molecular Formula: C25H25IN2 Formula Weight: 480.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 250° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00011975
Formel: C₂₅H₂₅IN₂
Schmelzpunkt: >250 °C
MDL Number: MFCD00011975
CAS-Nummer: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
ADR: 6.1,II