Formylglycin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: For-Gly-OH
H31053.03 H31053.06
H31053.03EA 43.8 EUR
H31053.03 H31053.06
Formylglycin 98%
Formylglycin
Purity: 98% CAS No.: 2491-15-8 Molecular Formula: C3H5NO3 Formula Weight: 103.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 147-151° MDL No.: MFCD00037360
Formel: C₃H₅NO₃
Schmelzpunkt: 147…151 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037360
CAS-Nummer: 2491-15-8
EINECS: 219-649-8