4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H30373.MD
H30373.03
H30373.06
H30373.MDEA
64.6
EUR
H30373.MD
H30373.03
H30373.06
4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 149777-83-3
Molecular Formula: C15H21BO3
Formula Weight: 260.14
MDL No.: MFCD04038966
Formel:
C₁₅H₂₁BO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038966 CAS-Nummer: 149777-83-3 |