5-(Trifluoromethyl)indole 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H28782.ME H28782.MC
H28782.MEEA 357 EUR
H28782.ME H28782.MC
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
5-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 100846-24-0 Molecular Formula: C9H6F3N Formula Weight: 185.15 Melting Point: 68-71° MDL No.: MFCD03095341
Formel: C₉H₆F₃N
Molekulargewicht: 185.15 g/mol
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095341
CAS-Nummer: 100846-24-0