Dimethylphenylsilanol sodium salt 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H28457.03 H28457.06
H28457.03EA 90.2 EUR
H28457.03 H28457.06
Dimethylphenylsilanol sodium salt 97%
Dimethylphenylsilanol sodium salt
Purity: 97% CAS No.: 7646-75-5 Molecular Formula: C8H11NaOSi Formula Weight: 174.25 MDL No.: MFCD09266151
Formel: C₈H₁₁NaOSi
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09266151
CAS-Nummer: 7646-75-5