1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27606.06
H27606.03
H27606.06EA
96.3
EUR
H27606.06
H27606.03
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine 98%
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine
Purity: 98%
CAS No.: 7006-50-0
Molecular Formula: C13H20N2
Formula Weight: 204.31
MDL No.: MFCD03931054
Formel:
C₁₃H₂₀N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03931054 CAS-Nummer: 7006-50-0 |