(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Boc-D-Phenylglycinol, (-)-N-Boc-D-α-phenylglycinol
H27163.03 H27163.06
H27163.03EA 96.5 EUR
H27163.03 H27163.06
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 99%
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Purity: 99% CAS No.: 102089-74-7 Molecular Formula: C13H19NO3 Formula Weight: 237.30 Melting Point: 137-141° Optical Rotation: -40° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00274205
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
Molekulargewicht: 237.3 g/mol
Schmelzpunkt: 137…141 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274205
CAS-Nummer: 102089-74-7