(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
H27106.14
H27106.06
H27106.03
H27106.14EA
605
EUR
H27106.14
H27106.06
H27106.03
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99%
CAS No.: 56210-72-1
Molecular Formula: C16H19N
Formula Weight: 225.34
Boiling Point: 98°/0.3mm
MDL No.: MFCD00243087
Formel:
C₁₆H₁₉N Siedepunkt: 98 °C (0.3 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00243087 CAS-Nummer: 56210-72-1 |