(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (1S,2S)-(+)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-N-(p-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-TsDPEN, N-((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
H27006.03 H27006.06 H27006.14
H27006.03EA 137 EUR
H27006.03 H27006.06 H27006.14
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
CAS No.: 167316-27-0 Molecular Formula: C21H22N2O2S Formula Weight: 366.48 Melting Point: 127-130° Optical Rotation: +29° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD03095684
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂S
Molekulargewicht: 366.48 g/mol
Schmelzpunkt: 127…130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095684
CAS-Nummer: 167316-27-0