LB broth
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H26676.22 H26676.36 H26760.22 H26760.36
H26676.22EA 28.9 EUR
H26676.22 H26676.36 H26760.22 H26760.36
LB broth
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
LB broth for the growth of E. coli and other enteric bacteria.