tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-Boc-allylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)allylamine, N-Allylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl allylcarbamate
H26014.09
H26014.18
H26014.09EA
72.8
EUR
H26014.09
H26014.18
tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Purity: 97%
CAS No.: 78888-18-3
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 79°(175°F)
Melting Point: 34-39°
Boiling Point: 48-50°/1mm
MDL No.: MFCD00191870
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 157.21 g/mol Siedepunkt: 48…50 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 34…39 °C Dichte: 0.938 Flammpunkt: 79 °C (175 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191870 CAS-Nummer: 78888-18-3 |