4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(p-Tolyl)-2,2:6,2-terpyridine
B25509.02 B25509.77
B25509.02EA 156 EUR
B25509.02 B25509.77
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98% CAS No.: 89972-77-0 Molecular Formula: C22H17N3 Formula Weight: 323.40 Melting Point: 167-170° MDL No.: MFCD06796977
Formel: C₂₂H₁₇N₃
Molekulargewicht: 323.40 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06796977
CAS-Nummer: 89972-77-0